Learn More
Samarium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11332558
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11332558
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014601.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13465-58-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-58-2
Numero MDL MFCD00011236
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium(III) sulfate octahydrate
Punto di fusione 450°C (in -8H2O)
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,8347
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water
Peso formulazione 733.00 (588.88 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton