Learn More
Samarium ingot/button,≈50.8mm (2.0 in.) dia., 99.5% (REO)
Codice prodotto. 15466755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466755 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15466755 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045107.KF
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Arylsulfonyl chlorides and arylsulfinates are reduced by a combination of samarium and titanium(IV) chloride to make diaryl disulfides. It is a neutron absorber, dopant for laser crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium ingot/button
Nota nome ≈50.8mm (2.0 in.) dia.
CAS 7440-19-9
Quantità 1 Pc.
Odore Odorless
Peso ≈150g/piece
Forma Pieces
Note percentuale saggio (REO)
Formula molecolare Sm
Numero MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Sinonimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
InChI Key KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sm]
IUPAC Name samarium
Molecular Weight (g/mol) 150.36
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Percent Purity 99.5%