Learn More
Samarium pieces, sublimed dendritic, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11381789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11381789 250 g 250g
11371789 10 g 10g
11361789 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11381789 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012423.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-19-9
Formula molecolare Sm
Molecular Weight (g/mol) 150.36
Numero MDL MFCD00011233 MFCD00151299
InChI Key KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC Name samarium
SMILES [Sm]
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium pieces
Colore Gray
Nota nome Sublimed dendritic
Quantità 250 g
Odore Odorless
Forma Pieces
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3178
Percent Purity 99.9%