Learn More
Samarium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
Codice prodotto. 11373848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11373848 50 mm 50mm
11383848 10 mm 10mm
11353848 25 mm 25mm
11363848 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11373848 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040298.DJ
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-19-9
Formula molecolare Sm
Molecular Weight (g/mol) 150.36
Numero MDL MFCD00011233 MFCD00151299
InChI Key KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC Name samarium
SMILES [Sm]
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium rod
Nota nome 12.7mm (0.5 in.) dia.
Quantità 50 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈0.96g/mm
Forma Cast Rod
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ta)
Percent Purity 99.9%