Learn More
Samarium solution for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Samarium |
| Imballaggio | Bottle |
| Concentrazione | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantità | 100 mL |