Learn More
R&D Systems™ Sambucus Nigra Lectin [Cy5]
Codice prodotto. 18313198 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18313198 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18313198 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore CL1305NB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1 mg/mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulazione 10 mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH 7.5, 0.1 mM Ca^2+, 0.01 mM Mn^2+, protein stabilizer.
Quantità 1 mg
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C in the dark.
Inhibitor Properties A precipitate may form during storage. This does not have a significant adverse effect on the product. If a precipitate forms upon long-term storage at 4°C, warm to 37C and centrifuge before use. The recommended concentration range for use is 5-20 μg/mL.
Research Category Glycobiology
Linea di prodotti Novus
Proteine Sambucus Nigra Lectin