Learn More
S Murray and Co™ Forbici per dissezione
Codice prodotto. 12338099
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
112 mm
125 mm
150 mm
Blade Style:
Curvo
Dritto
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Blade Style Dimensione della confezione
12338099 125 mm Dritto Pezzo
31781820 112 mm Curvo pezzi 2
12328099 112 mm Dritto Pezzo
12902055 150 mm Dritto Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12338099 Fornitore S Murray and Co™ N. del fornitore E101/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.95€
    2.49€ / pezzi 1
    Risparmia 0.46€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these scissors for a variety of applications. S Murray™ SAMCO™ Dissecting Scissors feature fine points, open shanks and stainless steel construction.
  • Stainless Steel dissecting scissors
Specifica
Product Type Forbici per dissezione
Blade Style Dritto
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Acciaio inox