Learn More
S Murray and Co™ Forbici per dissezione
Codice prodotto. 31781820
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
112 mm
125 mm
150 mm
Blade Style:
Curvo
Dritto
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Blade Style unitSize
31781820 112 mm Curvo pezzi 2
12338099 125 mm Dritto Pezzo
12328099 112 mm Dritto Pezzo
12902055 150 mm Dritto Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31781820 Fornitore S Murray and Co™ N. del fornitore E103/01
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these scissors for a variety of applications. S Murray™ SAMCO™ Dissecting Scissors feature fine points, open shanks and stainless steel construction.
  • Stainless Steel dissecting scissors
Specifica
Product Type Forbici per dissezione
Blade Style Curvo
Lunghezza (sistema metrico) 112 mm
Materiale Acciaio inox