Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volume Transfer Pipettes
Codice prodotto. 15397803
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μL
40 μL
50 μL
60 μL
80 μL
100 μL
150 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
Lunghezza (sistema metrico):
5.3 cm
5.9 cm
6.5 cm
7.5 cm
8.0 cm
8.3 cm
8.89 cm
9.5 cm
10.19 cm
10.6 cm
Sterilità:
Non-sterile
Descrizione:
100μL Exact Volume Transfer Pipette
150μL Exact Volume Transfer Pipette
20μL Exact Volume Transfer Pipette
200μL Exact Volume Transfer Pipette
300μL Exact Volume Transfer Pipette
40μL Exact Volume Transfer Pipette
400μL Exact Volume Transfer Pipette
50μL Exact Volume Transfer Pipette
60μL Exact Volume Transfer Pipette
80μL Exact Volume Transfer Pipette
Exact Volume Transfer Pipette
Samco Exact Volume Transfer Pipettes; 250μL Exact Volume Transfer Pipettes, Non-sterile (500/Pack, 5000/Case)
Dimensione della confezione:
5000 PCS
pezzi 500
pezzi 5000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Descrizione Dimensione della confezione
15397803 250 μL 10.19 cm Non-sterile Samco Exact Volume Transfer Pipettes; 250μL Exact Volume Transfer Pipettes, Non-sterile (500/Pack, 5000/Case) pezzi 500
12364518 20 μL 5.3 cm Non-sterile Exact Volume Transfer Pipette pezzi 5000
15595243 20 μL 5.3 cm Non-sterile 20μL Exact Volume Transfer Pipette pezzi 500
15317903 40 μL 5.9 cm Non-sterile 40μL Exact Volume Transfer Pipette pezzi 500
15327903 60 μL 6.5 cm Non-sterile 60μL Exact Volume Transfer Pipette pezzi 500
15176284 80 μL 7.5 cm Non-sterile 80μL Exact Volume Transfer Pipette 5000 PCS
13450778 100 μL 8.3 cm Non-sterile 100μL Exact Volume Transfer Pipette pezzi 5000
15337903 150 μL 8.0 cm Non-sterile 150μL Exact Volume Transfer Pipette pezzi 500
15397903 400 μL 10.6 cm Non-sterile 400μL Exact Volume Transfer Pipette pezzi 500
15367903 50 μL 5.9 cm Non-sterile 50μL Exact Volume Transfer Pipette pezzi 500
15377903 200 μL 8.89 cm Non-sterile 200μL Exact Volume Transfer Pipette pezzi 500
15387903 300 μL 9.5 cm Non-sterile 300μL Exact Volume Transfer Pipette pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15397803 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 191NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.45€
    40.00€ / pezzi 500
    Risparmia 0.45€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Perform precise dispensing of volumes from 20 to 400 μL by using these exact volume transfer pipettes. Made of shatterproof, nontoxic polyethylene.
Perform precise dispensing of volumes from 20 to 400 μL by using Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volume Transfer Pipettes. Samco transfer pipettes are made of shatterproof, nontoxic polyethylene. Their low-affinity surface prevents proteins binding in research applications. They can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage.
  • Shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Nonsterile
  • Low affinity surface
  • Freezer ready
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Samco Exact Volume Transfer Pipettes; 250μL Exact Volume Transfer Pipettes, Non-sterile (500/Pack, 5000/Case)
Diametro (sistema metrico) esterno 3 mm
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 250 μL
Lunghezza (sistema metrico) 10.19 cm