Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™
Codice prodotto. 10111360
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5.6 mL
5.6 ml
6 mL
10.7 mL
23 mL
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Tipo di imballaggio:
10/Bag, 400/Pk.
20/Bag, 100/Pk., 800/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
Bulk
Individually Wrapped
Individually Wrapped, White Box
Sfuso 400/confezione 8confezioni/scatola 4000/scatola
White Box
Quantità:
10/Bag, 400/Pack
10/Bag, 400/Pk.
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
100/Pk.
100/confezione 1000/contenitore
20/Bag, 100/Pk.
20/Bag, 100/Pk., 800/Cs.
20/Bag, 400/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
400/Pk.
Dimensione della confezione:
400 PCS
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 400
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Tipo di imballaggio Quantità Dimensione della confezione
10111360 6 mL Non-sterile White Box 400/Pk. pezzi 400
15357853 5.6 ml Non sterile Sfuso 400/confezione 8confezioni/scatola 4000/scatola 400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs pezzi 400
15377853 5.6 mL Sterile Individually Wrapped 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs pezzi 400
15387853 5.6 mL Sterile 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. pezzi 400
15367853 6 mL Sterile 10/Bag, 400/Pk. 10/Bag, 400/Pk. 400 PCS
11327873 6 mL Sterile White Box 10/Bag, 400/Pack pezzi 400
11317873 6 mL Sterile Individually Wrapped, White Box 400/Pk. pezzi 400
10705502 6 mL Sterile White Box 20/Bag, 400/Pk. pezzi 400
15242079 10.7 mL Non-sterile Bulk 100/confezione 1000/contenitore pezzi 1000
15397853 10.7 mL Sterile Individually Wrapped 100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs pezzi 100
15307863 10.7 mL Sterile 20/Bag, 100/Pk., 800/Cs. 20/Bag, 100/Pk., 800/Cs. pezzi 100
11651839 23 mL Non sterile White Box 100/Pk. pezzi 100
11337873 23 mL Sterile Individually Wrapped, White Box 100/Pk. pezzi 100
11347873 23 mL Sterile White Box 20/Bag, 100/Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 10111360 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 262NL
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™ consentono il campionamento facile e sicuro da contenitori di grandi dimensioni e sono perfetti per applicazioni di coltura tissutale.
Le pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™ consentono il campionamento facile e sicuro da contenitori di grandi dimensioni. Perfette per applicazioni di coltura cellulare, queste pipette sono ideate con un bulbo integrato volto a evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e a impedire la contaminazione incrociata.
  • Excellent for research applications
  • General-purpose pipettes are ideal for routine sampling of liquids
  • Well suited for use with large containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 2.3 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 5.0 mm
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Graduato No
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Quantità 400/Pk.
Tipo di imballaggio White Box
Volume (sistema metrico) 6 mL
Lunghezza (sistema metrico) 22.5 cm
Tipo Extra Long Transfer Pipet