Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™
Descrizione
Le pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™ consentono il campionamento facile e sicuro da contenitori di grandi dimensioni. Perfette per applicazioni di coltura cellulare, queste pipette sono ideate con un bulbo integrato volto a evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e a impedire la contaminazione incrociata.
- Eccellente per applicazioni di coltura tissutale
- Le pipette per usi generici sono ideali per il campionamento di routine di siero e plasma
- Molto indicate per colture ematiche e analisi delle urine
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 2.3 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5.0 mm |
| Materiale | Polietilene a bassa densità |
| Sterilità | Non sterile |
| Gocce/mL | 25 |
| Graduato | No |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Quantità | 400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| Tipo di imballaggio | Sfuso 400/confezione 8confezioni/scatola 4000/scatola |
| Volume (sistema metrico) | 5.6 ml |
| Vedi altri risultati |