Learn More
- Home
- Products
- Pipet Products
- Transfer Pipets
- Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
-
-
-
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
Codice prodotto. 10374850
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.5 ml
1.7 mL
5.0 mL
5 ml
5 ml
5.8 mL
5.8 ml
8.7 mL
8.9 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
1 ml
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 ml
3.5 ml
3.7 mL
4.8 mL
Tipo di imballaggio:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
20/bag, 400/pk
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individually Wrapped
Individually Wrapped, 400/pk
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 3200
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 500
32 product options available for selection
| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Assorbimento lampadina (sistema metrico) | Tipo di imballaggio | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10374850 | 5 ml | Non-sterile | 3.3 ml | Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs | pezzi 250 |
| 15357823 | 1.7 mL | Sterile | 1.0 mL | Individually Wrapped | pezzi 400 |
| 31337279 | 1.7 mL | Sterile | 1.0 mL | Individually Wrapped | - |
| 11611839 | 1.5 mL | Non-sterile | 1.0 mL | - | pezzi 400 |
| 15387893 | 0.025 mL | Non-sterile | - | - | pezzi 500 |
| 11323433 | 1.5 mL | Sterile | 1.0 mL | Individually Wrapped, 400/pk | pezzi 400 |
| 15377823 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 ml | 10/bg, 400/pk | pezzi 500 |
| 10500071 | 5.8 mL | Non-sterile | 3.3 ml | - | pezzi 500 |
| 15253159 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 ml | Individually Wrapped, 400/pk | pezzi 3200 |
| 15263159 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 ml | 20/bag, 400/pk | pezzi 4000 |
| 10814561 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 ml | 20/bag, 400/pk | pezzi 500 |
| 11317863 | 5.0 mL | Sterile | 3.1 mL | Individually Wrapped, 400/pk | pezzi 400 |
| 11347863 | 5.0 mL | Sterile | 3.1 mL | 20/bag, 400/pk | pezzi 500 |
| 11661829 | 8.7 mL | Non-sterile | 4.8 mL | - | pezzi 400 |
| 11327863 | 8.7 mL | Sterile | 4.8 mL | 20/bag, 400/pk | pezzi 400 |
| 11611829 | 5.8 mL | Non-sterile | 3.7 mL | - | pezzi 500 |
| 15307843 | 5.8 mL | Sterile | 3.7 mL | Individually Wrapped, 400/pk | pezzi 400 |
| 15377843 | 1.3 mL | Non-sterile | 1.1 mL | Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) | pezzi 500 |
| 15367823 | 1.5 mL | Sterile | 1 ml | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. | pezzi 500 |
| 15347823 | 1.5 ml | Non-sterile | 1.0 mL | Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs | pezzi 400 |
| 15317833 | 5 ml | Sterile | 3.1 mL | Individually Wrapped | pezzi 400 |
| 15327833 | 5 ml | Sterile | 3.1 mL | 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs. | pezzi 500 |
| 12324488 | 5 ml | Non-sterile | 3.3 ml | - | pezzi 250 |
| 15387823 | 5.8 ml | Non-sterile | 3.3 ml | 500/Pk., 5000/Cs. | pezzi 500 |
| 15397823 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 ml | Individually Wrapped | pezzi 400 |
| 15397833 | 5.8 ml | Sterile | 3.7 mL | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. | pezzi 500 |
| 15307833 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 ml | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. | pezzi 500 |
| 15367833 | 5.8 mL | Non-sterile | 3.5 ml | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | pezzi 500 |
| 15387833 | 5.8 ml | Sterile | 3.7 mL | Individually Wrapped | pezzi 400 |
| 15337833 | 8.9 mL | Non-sterile | 4.8 mL | Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs | pezzi 400 |
| 15347833 | 8.9 mL | Sterile | 4.8 mL | Individually Wrapped | pezzi 400 |
| 15357833 | 8.9 mL | Sterile | 4.8 mL | 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. | pezzi 400 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Codice prodotto.
10374850
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
233
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Usa il codice promozionale 28080
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
18.04 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28080" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28080" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
These fine-tip transfer pipettes are ideal for removing separating liquid samples. Designed with a built-in pipette bulb, they allow precise dispensing of small drops into small-volume containers.
- Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
- Low-affinity surface – prevents proteins binding in research applications
- Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
- Available with fine tip or extended fine tip
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 3.3 ml |
| Descrizione | Extended Fine Tip, Large Bulb Transfer Pipette, 5.4mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Gocce/mL | 50 |
| Graduato | No |
| Tipo di imballaggio | Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs |
| Volume (sistema metrico) | 5 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.3 cm |
| Tipo | Fine Tip Transfer Pipet |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |