Learn More
- Home
- Products
- Pipet Products
- Transfer Pipets
- Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
Codice prodotto. 10500071
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.5 ml
1.7 mL
5.0 mL
5 ml
5 ml
5.8 mL
5.8 ml
8.7 mL
8.9 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
1 ml
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.5 ml
3.7 mL
4.8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 3200
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 500
Tipo di imballaggio:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
20/bag, 400/pk
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individually Wrapped
Individually Wrapped, 400/pk
32 product options available for selection
| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Assorbimento lampadina (sistema metrico) | Dimensione della confezione | Tipo di imballaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10500071 | 5.8 mL | Non-sterile | 3.3 mL | pezzi 500 | - |
| 15357823 | 1.7 mL | Sterile | 1.0 mL | pezzi 400 | Individually Wrapped |
| 31337279 | 1.7 mL | Sterile | 1.0 mL | - | Individually Wrapped |
| 11611839 | 1.5 mL | Non-sterile | 1.0 mL | pezzi 400 | - |
| 15387893 | 0.025 mL | Non-sterile | - | pezzi 500 | - |
| 11323433 | 1.5 mL | Sterile | 1.0 mL | pezzi 400 | Individually Wrapped, 400/pk |
| 15377823 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 mL | pezzi 500 | 10/bg, 400/pk |
| 15253159 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 mL | pezzi 3200 | Individually Wrapped, 400/pk |
| 10814561 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 mL | pezzi 500 | 20/bag, 400/pk |
| 15263159 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 mL | pezzi 4000 | 20/bag, 400/pk |
| 11317863 | 5.0 mL | Sterile | 3.1 mL | pezzi 400 | Individually Wrapped, 400/pk |
| 11347863 | 5.0 mL | Sterile | 3.1 mL | pezzi 500 | 20/bag, 400/pk |
| 11661829 | 8.7 mL | Non-sterile | 4.8 mL | pezzi 400 | - |
| 11327863 | 8.7 mL | Sterile | 4.8 mL | pezzi 400 | 20/bag, 400/pk |
| 11611829 | 5.8 mL | Non-sterile | 3.7 mL | pezzi 500 | - |
| 15307843 | 5.8 mL | Sterile | 3.7 mL | pezzi 400 | Individually Wrapped, 400/pk |
| 15377843 | 1.3 mL | Non-sterile | 1.1 mL | pezzi 500 | Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) |
| 15367823 | 1.5 mL | Sterile | 1 ml | pezzi 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15347823 | 1.5 ml | Non-sterile | 1.0 mL | pezzi 400 | Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs |
| 10374850 | 5 ml | Non-sterile | 3.3 mL | pezzi 250 | Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs |
| 15317833 | 5 ml | Sterile | 3.1 mL | pezzi 400 | Individually Wrapped |
| 15327833 | 5 ml | Sterile | 3.1 mL | pezzi 500 | 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs. |
| 12324488 | 5 ml | Non-sterile | 3.3 mL | pezzi 250 | - |
| 15387823 | 5.8 ml | Non-sterile | 3.3 mL | pezzi 500 | 500/Pk., 5000/Cs. |
| 15397823 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 mL | pezzi 400 | Individually Wrapped |
| 15397833 | 5.8 ml | Sterile | 3.7 mL | pezzi 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15307833 | 5.8 mL | Sterile | 3.3 mL | pezzi 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15367833 | 5.8 mL | Non-sterile | 3.5 ml | pezzi 500 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15387833 | 5.8 ml | Sterile | 3.7 mL | pezzi 400 | Individually Wrapped |
| 15337833 | 8.9 mL | Non-sterile | 4.8 mL | pezzi 400 | Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs |
| 15347833 | 8.9 mL | Sterile | 4.8 mL | pezzi 400 | Individually Wrapped |
| 15357833 | 8.9 mL | Sterile | 4.8 mL | pezzi 400 | 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Código de producto.
10500071
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
232NL
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Usa il codice promozionale 27967
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
35.28 EUR valido fino al 2026-12-18
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27967" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27967" per avere il tuo prezzo promozionale.
Añadir a la cesta
Descripción
These fine-tip transfer pipettes are ideal for removing separating liquid samples. Designed with a built-in pipette bulb, they allow precise dispensing of small drops into small-volume containers.
- Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
- Low-affinity surface – prevents proteins binding in research applications
- Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
- Available with fine tip or extended fine tip
Especificaciones
Especificaciones
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 3.3 mL |
| Descrizione | Samco 5.8mL Fine Tip Transfer Pipets, Standard Bulb, Non-sterile, White Box |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.6 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduato | No |
| Quantità | 400/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 5.8 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14.7 cm |
| Tipo | Fine Tip Transfer Pipet |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?