Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
Codice prodotto. 11611839
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.5 ml
1.7 mL
5.0 mL
5 ml
5 ml
5.8 mL
5.8 ml
8.7 mL
8.9 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
1 ml
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.5 ml
3.7 mL
4.8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 3200
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 500
Tipo di imballaggio:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
20/bag, 400/pk
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individually Wrapped
Individually Wrapped, 400/pk
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Assorbimento lampadina (sistema metrico) Dimensione della confezione Tipo di imballaggio
11611839 1.5 mL Non-sterile 1.0 mL pezzi 400 -
15357823 1.7 mL Sterile 1.0 mL pezzi 400 Individually Wrapped
31337279 1.7 mL Sterile 1.0 mL - Individually Wrapped
15387893 0.025 mL Non-sterile - pezzi 500 -
11323433 1.5 mL Sterile 1.0 mL pezzi 400 Individually Wrapped, 400/pk
15377823 5.8 mL Sterile 3.3 mL pezzi 500 10/bg, 400/pk
10500071 5.8 mL Non-sterile 3.3 mL pezzi 500 -
15253159 5.8 mL Sterile 3.3 mL pezzi 3200 Individually Wrapped, 400/pk
10814561 5.8 mL Sterile 3.3 mL pezzi 500 20/bag, 400/pk
15263159 5.8 mL Sterile 3.3 mL pezzi 4000 20/bag, 400/pk
11317863 5.0 mL Sterile 3.1 mL pezzi 400 Individually Wrapped, 400/pk
11347863 5.0 mL Sterile 3.1 mL pezzi 500 20/bag, 400/pk
11661829 8.7 mL Non-sterile 4.8 mL pezzi 400 -
11327863 8.7 mL Sterile 4.8 mL pezzi 400 20/bag, 400/pk
11611829 5.8 mL Non-sterile 3.7 mL pezzi 500 -
15307843 5.8 mL Sterile 3.7 mL pezzi 400 Individually Wrapped, 400/pk
15377843 1.3 mL Non-sterile 1.1 mL pezzi 500 Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
15367823 1.5 mL Sterile 1 ml pezzi 500 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
15347823 1.5 ml Non-sterile 1.0 mL pezzi 400 Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
10374850 5 ml Non-sterile 3.3 mL pezzi 250 Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
15317833 5 ml Sterile 3.1 mL pezzi 400 Individually Wrapped
15327833 5 ml Sterile 3.1 mL pezzi 500 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
12324488 5 ml Non-sterile 3.3 mL pezzi 250 -
15387823 5.8 ml Non-sterile 3.3 mL pezzi 500 500/Pk., 5000/Cs.
15397823 5.8 mL Sterile 3.3 mL pezzi 400 Individually Wrapped
15397833 5.8 ml Sterile 3.7 mL pezzi 500 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
15307833 5.8 mL Sterile 3.3 mL pezzi 500 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
15367833 5.8 mL Non-sterile 3.5 ml pezzi 500 Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
15387833 5.8 ml Sterile 3.7 mL pezzi 400 Individually Wrapped
15337833 8.9 mL Non-sterile 4.8 mL pezzi 400 Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
15347833 8.9 mL Sterile 4.8 mL pezzi 400 Individually Wrapped
15357833 8.9 mL Sterile 4.8 mL pezzi 400 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Product Code. 11611839 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 231NL
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Perform precise dispensing of small drops into small-volume containers using these fine-tip transfer pipettes.
These fine-tip transfer pipettes are ideal for removing separating liquid samples. Designed with a built-in pipette bulb, they allow precise dispensing of small drops into small-volume containers.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface – prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
  • Available with fine tip or extended fine tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 1.0 mL
Descrizione Samco 1.5mL Extended Fine Tip Transfer Pipets, Small Bulb, Non-sterile, White Box
Diametro (sistema metrico) esterno 3.0 mm
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Graduato No
Quantità 400/Pk.
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 10.4 cm
Tipo Extended Fine Tip Transfer Pipet