Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
Codice prodotto. 15317833
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.5 ml
1.7 mL
5.0 mL
5 ml
5 ml
5.8 mL
5.8 ml
8.7 mL
8.9 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
1 ml
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.5 ml
3.7 mL
4.8 mL
Tipo di imballaggio:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
20/bag, 400/pk
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individually Wrapped
Individually Wrapped, 400/pk
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 3200
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 500
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Assorbimento lampadina (sistema metrico) Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
15317833 5 ml Sterile 3.1 mL Individually Wrapped pezzi 400
15357823 1.7 mL Sterile 1.0 mL Individually Wrapped pezzi 400
31337279 1.7 mL Sterile 1.0 mL Individually Wrapped -
11611839 1.5 mL Non-sterile 1.0 mL - pezzi 400
15387893 0.025 mL Non-sterile - - pezzi 500
11323433 1.5 mL Sterile 1.0 mL Individually Wrapped, 400/pk pezzi 400
15377823 5.8 mL Sterile 3.3 mL 10/bg, 400/pk pezzi 500
10500071 5.8 mL Non-sterile 3.3 mL - pezzi 500
15253159 5.8 mL Sterile 3.3 mL Individually Wrapped, 400/pk pezzi 3200
10814561 5.8 mL Sterile 3.3 mL 20/bag, 400/pk pezzi 500
15263159 5.8 mL Sterile 3.3 mL 20/bag, 400/pk pezzi 4000
11317863 5.0 mL Sterile 3.1 mL Individually Wrapped, 400/pk pezzi 400
11347863 5.0 mL Sterile 3.1 mL 20/bag, 400/pk pezzi 500
11661829 8.7 mL Non-sterile 4.8 mL - pezzi 400
11327863 8.7 mL Sterile 4.8 mL 20/bag, 400/pk pezzi 400
11611829 5.8 mL Non-sterile 3.7 mL - pezzi 500
15307843 5.8 mL Sterile 3.7 mL Individually Wrapped, 400/pk pezzi 400
15377843 1.3 mL Non-sterile 1.1 mL Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) pezzi 500
15367823 1.5 mL Sterile 1 ml 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. pezzi 500
15347823 1.5 ml Non-sterile 1.0 mL Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs pezzi 400
10374850 5 ml Non-sterile 3.3 mL Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs pezzi 250
15327833 5 ml Sterile 3.1 mL 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs. pezzi 500
12324488 5 ml Non-sterile 3.3 mL - pezzi 250
15387823 5.8 ml Non-sterile 3.3 mL 500/Pk., 5000/Cs. pezzi 500
15397823 5.8 mL Sterile 3.3 mL Individually Wrapped pezzi 400
15397833 5.8 ml Sterile 3.7 mL 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. pezzi 500
15307833 5.8 mL Sterile 3.3 mL 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. pezzi 500
15367833 5.8 mL Non-sterile 3.5 ml Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs pezzi 500
15387833 5.8 ml Sterile 3.7 mL Individually Wrapped pezzi 400
15337833 8.9 mL Non-sterile 4.8 mL Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs pezzi 400
15347833 8.9 mL Sterile 4.8 mL Individually Wrapped pezzi 400
15357833 8.9 mL Sterile 4.8 mL 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Codice prodotto. 15317833 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 2331S
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visa alla kampanjer
In stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Perform precise dispensing of small drops into small-volume containers using these fine-tip transfer pipettes.
These fine-tip transfer pipettes are ideal for removing separating liquid samples. Designed with a built-in pipette bulb, they allow precise dispensing of small drops into small-volume containers.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface – prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
  • Available with fine tip or extended fine tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.1 mL
Descrizione Extended Fine Tip, Large Bulb Transfer Pipette, 5.4mL
Diametro (sistema metrico) esterno 3.0 mm
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Gocce/mL 50
Graduato No
Quantità 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Tipo di imballaggio Individually Wrapped
Volume (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 10.4 cm
Tipo Fine Tip Transfer Pipet
Monouso Single-use
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.