Learn More
- Home
- Products
- Pipet Products
- Transfer Pipets
- Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes
Codice prodotto. 12384468
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 mL
1.5 ml
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
5.8 ml
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Graduazioni:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 4000
pezzi 500
pezzi 5000
Tipo di imballaggio:
10/Bag, 500/Pack
10/Bag, 500/Pk.
20/Bag, 500/Pk.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individually Wrapped, 500/pk
Pack of 500
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Graduazioni | Dimensione della confezione | Tipo di imballaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12384468 | 7.5 mL | Non-sterile | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL | pezzi 500 | - |
| 15367813 | 3.9 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15377813 | 3.9 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15231799 | 5.8 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 5000 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15200093 | 4.6 mL | Sterile | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | pezzi 500 | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15397813 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | 10/Bag, 500/Pk. |
| 11681829 | 3.9 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | - |
| 11357853 | 5.8 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | - |
| 15327823 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | 10/Bag, 500/Pack |
| 10372660 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | Individually Wrapped, 500/pk |
| 12364468 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | 20/Bag, 500/Pk. |
| 12394468 | 7.5 mL | Sterile | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL | pezzi 500 | Individually Wrapped, 500/pk |
| 15327873 | 1.5 mL | Non-sterile | 0.1 , 0.2, 0.3 mL | pezzi 500 | - |
| 15387813 | 3.9 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15307823 | 5.8 ml | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | Pack of 500 |
| 15317823 | 5.8 ml | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | pezzi 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15251799 | 7.7 mL | Sterile | 1, 2, 3 mL | pezzi 4000 | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15261799 | 7.5 mL | Sterile | 1, 2, 3 mL | pezzi 4000 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15357863 | 4.6 mL | Non-sterile | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | pezzi 500 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15367863 | 4.6 mL | Sterile | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | pezzi 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15292099 | 1.5 ml | Non-sterile | 0.1 , 0.2, 0.3 mL | pezzi 4000 | Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 10291790 | 1.5 ml | Sterile | 0.1, 0.2, 0.3 mL | pezzi 500 | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15317873 | 1.5 ml | Sterile | 0.1, 0.2, 0.3 mL | pezzi 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 12334478 | 13.7 mL | Non-sterile | 1, 2, 3, 4, 5 mL | pezzi 250 | Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Codice prodotto.
12384468
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
225NL
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Usa il codice promozionale 27967
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12.93 EUR valido fino al 2026-12-18
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27967" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27967" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
Le pipette di trasferimento graduate Thermo Scientific™ Samco™ consentono di misurare accuratamente più volumi. Il design a unità singola presenta un bulbo integrato consente di evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e di impedire la contaminazione incrociata.
- Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
- Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
- Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 3.2 mL |
| Descrizione | Samco 7.5mL Graduated Transfer Pipets, Large Bulb, Non-sterile, Graduated 0.50 To 3mL, White Box |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.9 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL |
| Quantità | 500/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 7.5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.5 cm |