Learn More
- Home
- Products
- Pipet Products
- Transfer Pipets
- Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes
-
-
-
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes
Codice prodotto. 15357863
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 mL
1.5 ml
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
5.8 ml
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Graduazioni:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Tipo di imballaggio:
10/Bag, 500/Pack
10/Bag, 500/Pk.
20/Bag, 500/Pk.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individually Wrapped, 500/pk
Pack of 500
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 4000
pezzi 500
pezzi 5000
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Graduazioni | Tipo di imballaggio | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15357863 | 4.6 mL | Non-sterile | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | pezzi 500 |
| 15367813 | 3.9 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | pezzi 500 |
| 15377813 | 3.9 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs | pezzi 500 |
| 15231799 | 5.8 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | pezzi 5000 |
| 15200093 | 4.6 mL | Sterile | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs | pezzi 500 |
| 15397813 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | 10/Bag, 500/Pk. | pezzi 500 |
| 11681829 | 3.9 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | - | pezzi 500 |
| 11357853 | 5.8 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | - | pezzi 500 |
| 15327823 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | 10/Bag, 500/Pack | pezzi 500 |
| 10372660 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Individually Wrapped, 500/pk | pezzi 500 |
| 12364468 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | 20/Bag, 500/Pk. | pezzi 500 |
| 12384468 | 7.5 mL | Non-sterile | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL | - | pezzi 500 |
| 12394468 | 7.5 mL | Sterile | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL | Individually Wrapped, 500/pk | pezzi 500 |
| 15327873 | 1.5 mL | Non-sterile | 0.1 , 0.2, 0.3 mL | - | pezzi 500 |
| 15387813 | 3.9 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. | pezzi 500 |
| 15307823 | 5.8 ml | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | pezzi 500 |
| 15317823 | 5.8 ml | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. | pezzi 500 |
| 15251799 | 7.7 mL | Sterile | 1, 2, 3 mL | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs | pezzi 4000 |
| 15261799 | 7.5 mL | Sterile | 1, 2, 3 mL | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. | pezzi 4000 |
| 15367863 | 4.6 mL | Sterile | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. | pezzi 500 |
| 15292099 | 1.5 ml | Non-sterile | 0.1 , 0.2, 0.3 mL | Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs | pezzi 4000 |
| 10291790 | 1.5 ml | Sterile | 0.1, 0.2, 0.3 mL | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs | pezzi 500 |
| 15317873 | 1.5 ml | Sterile | 0.1, 0.2, 0.3 mL | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. | pezzi 500 |
| 12334478 | 13.7 mL | Non-sterile | 1, 2, 3, 4, 5 mL | Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs | pezzi 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Codice prodotto.
15357863
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
274
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Usa il codice promozionale 28004
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
25.60 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28004" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28004" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
Le pipette di trasferimento graduate Thermo Scientific™ Samco™ consentono di misurare accuratamente più volumi. Il design a unità singola presenta un bulbo integrato consente di evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e di impedire la contaminazione incrociata.
- In polietilene infrangibile e atossico
- La bassa affinità della superficie riduce la perdita di cellule e proteine importanti dovuta alla formazione di legami
- Può essere congelato in azoto liquido o termosigillato per la conservazione
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 1.8 mL |
| Descrizione | Transfer Pipette, Graduated to .5mL, 1mL, 1.5mL, 2mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.1 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Gocce/mL | 25 |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.5, 1, 1.5, 2 mL |
| Tipo di imballaggio | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| Volume (sistema metrico) | 4.6 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.2 cm |
| Tipo | Graduated Transfer Pipet |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |