Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15367813
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 mL
1.5 ml
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
5.8 ml
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Graduazioni:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Tipo di imballaggio:
10/Bag, 500/Pack
10/Bag, 500/Pk.
20/Bag, 500/Pk.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individually Wrapped, 500/pk
Pack of 500
Pakningsstørrelse:
pezzi 250
pezzi 4000
pezzi 500
pezzi 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (sistema metrico) Sterilità Graduazioni Tipo di imballaggio unitSize
15367813 3.9 mL Non-sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs pezzi 500
15377813 3.9 mL Sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs pezzi 500
15231799 5.8 mL Non-sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs pezzi 5000
15200093 4.6 mL Sterile 0.5, 1, 1.5, 2 mL Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs pezzi 500
15397813 5.8 mL Sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 10/Bag, 500/Pk. pezzi 500
11681829 3.9 mL Non-sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL - pezzi 500
11357853 5.8 mL Non-sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL - pezzi 500
15327823 5.8 mL Sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 10/Bag, 500/Pack pezzi 500
10372660 5.8 mL Sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Individually Wrapped, 500/pk pezzi 500
12364468 5.8 mL Sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/Bag, 500/Pk. pezzi 500
12384468 7.5 mL Non-sterile 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL - pezzi 500
12394468 7.5 mL Sterile 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL Individually Wrapped, 500/pk pezzi 500
15327873 1.5 mL Non-sterile 0.1 , 0.2, 0.3 mL - pezzi 500
15387813 3.9 mL Sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. pezzi 500
15307823 5.8 ml Sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pack of 500 pezzi 500
15317823 5.8 ml Sterile 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. pezzi 500
15251799 7.7 mL Sterile 1, 2, 3 mL Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs pezzi 4000
15261799 7.5 mL Sterile 1, 2, 3 mL 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. pezzi 4000
15357863 4.6 mL Non-sterile 0.5, 1, 1.5, 2 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs pezzi 500
15367863 4.6 mL Sterile 0.5, 1, 1.5, 2 mL 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. pezzi 500
15292099 1.5 ml Non-sterile 0.1 , 0.2, 0.3 mL Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs pezzi 4000
10291790 1.5 ml Sterile 0.1, 0.2, 0.3 mL Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs pezzi 500
15317873 1.5 ml Sterile 0.1, 0.2, 0.3 mL 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. pezzi 500
12334478 13.7 mL Non-sterile 1, 2, 3, 4, 5 mL Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 15367813 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 212
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Se alle kampagner
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pipette di trasferimento graduate in polietilene per la misurazione di più volumi. Il bulbo integrato nella pipetta evita il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio.
Le pipette di trasferimento graduate Thermo Scientific™ Samco™ consentono di misurare accuratamente più volumi. Il design a unità singola presenta un bulbo integrato consente di evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e di impedire la contaminazione incrociata.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 2.1 mL
Descrizione Transfer Pipette, Small Bulb, Graduated to 0.25, 0.50, 0.75, 1mL
Diametro (sistema metrico) esterno 4.7 mm
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL 25
Graduato
Graduazioni 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
Tipo di imballaggio Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Volume (sistema metrico) 3.9 mL
Lunghezza (sistema metrico) 14 cm
Tipo Graduated Transfer Pipet
Monouso Single-use
Vis mere Vis mindre
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.