Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15317843
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Tipo di imballaggio:
20/Bag
20/Bag, 200/Pk., 2000/Cs.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
20/Bag, 760/Pk., 6080/Cs.
500/Pk.
Bulk
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
200 PCS
250 PCS
760 PCS
pezzi 250
pezzi 4000
pezzi 500
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Assorbimento lampadina (sistema metrico) Tipo di imballaggio unitSize
15317843 1.3 mL Non-sterile 0.8 mL Bulk pezzi 500
15357843 4 mL Sterile 3 mL Individually Wrapped pezzi 500
15377893 6.7 mL Non-sterile 3.0 mL 500/Pk. pezzi 500
11387863 1.2 mL Non-sterile 0.8 mL 500/Pk. pezzi 500
15327843 1.2 mL Sterile 0.8 mL Individually Wrapped pezzi 500
11367863 4.0 mL Non-sterile 3.0 mL 500/Pk. pezzi 500
15367843 4.0 mL Sterile 3.0 mL 20/Bag 760 PCS
11621839 4.6 mL Non-sterile 3.3 mL 500/Pk. pezzi 500
11377863 15 mL Non-sterile 11.6 mL 500/Pk. pezzi 250
15347853 15 mL Sterile 11.6 mL 20/Bag 200 PCS
15337843 4.3 mL Non-sterile 3.1 mL Bulk pezzi 500
10574048 4.3 mL Sterile 3.1 mL Individually Wrapped pezzi 4000
15347843 4.3 mL Sterile 3.1 mL 20/Bag, 760/Pk., 6080/Cs. 760 PCS
15387843 4.5 mL Non-sterile 3.3 mL Bulk pezzi 500
15397843 4.5 mL Sterile 3.3 mL Individually Wrapped pezzi 500
15307853 4.5 mL Sterile 3.3 mL 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. pezzi 500
15317853 15.3 mL Non-sterile 11.6 mL Bulk pezzi 250
15327853 15.3 mL Sterile 11.6 mL Individually Wrapped 250 PCS
15337853 15.3 mL Sterile 11.6 mL 20/Bag, 200/Pk., 2000/Cs. 200 PCS
11641839 6.7 mL Non-sterile 3 mL Bulk pezzi 500
15367893 6.9 mL Sterile 3.2 mL Individually Wrapped pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 15317843 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 241
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for work with narrow tubes and containers with small openings.
Eliminate plugging, packaging and autoclaving with Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes. These polyethylene pipettes prevent cross-contamination and are used narrow tubes and containers with small openings . The single-unit design features a built-in pipette bulb, and a flexible stem bends to sample from narrow or small tubes.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 0.8 mL
Descrizione Transfer Pipette, SEDI-PET, Short Stem, 1.3mL
Diametro (sistema metrico) esterno 2.5 mm
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL 26
Graduato No
Quantità 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Tipo di imballaggio Bulk
Volume (sistema metrico) 1.3 mL
Lunghezza (sistema metrico) 6.4 cm
Tipo Narrow Stem Transfer Pipet