Learn More
S Murray and Co™ Forbici in acciaio inox
Codice prodotto. 12912055
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
125 mm
Blade Style:
Dritto
Stile punta:
Dritto
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Blade Style Stile punta Dimensione della confezione
12912055 125 mm Dritto Dritto Pezzo
12348099 115 mm Dritto Dritto Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12912055 Fornitore S Murray and Co™ N. del fornitore E803/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.10€
    2.62€ / pezzi 1
    Risparmia 0.48€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Use these scissors for a wide range of applications. S Murray™ SAMCO™ Stainless Steel Scissors are available in a variety of blade and tip styles to meet your needs.
  • Fully guaranteed in normal use and subject to stringent quality inspection procedures
Specifica
Product Type Forbici in acciaio inox
Blade Style Dritto
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Acciaio inox
Descrizione Fine points and closed shanks
Stile punta Dritto