Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
Codice prodotto. 11661839
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8 ml
8.6 mL
9.3 ml
9.5 mL
Sterilità:
Non sterili
Non-sterile
Nonsterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
4.8 ml
6.2 mL
Tipo di imballaggio:
20/Bag, 25 Bags/Pk, 8 Pks/Cs.
20/Bag, 400/Pk
20/Bag, 500/Pk
4000/Cs
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pack
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individually Wrapped 250/Pk
Individually Wrapped 400/Pk
Individually Wrapped 500/Pk
Individually Wrapped, 400/Pk
Individually Wrapped, 500/pk
Sfuso 250/confezione
Packungsgröße:
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 500
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (sistema metrico) Sterilità Assorbimento lampadina (sistema metrico) Tipo di imballaggio Packungsgröße
11661839 7.7 mL Non-sterile 3.2 mL Bulk, 500/pk pezzi 500
15307813 7.7 mL Non-sterile 3.2 mL Bulk 500/Pk pezzi 500
15337813 8.6 mL Sterile 6.0 mL Individually Wrapped, 400/Pk pezzi 400
15307913 5.5 mL Non-sterile 2.4 mL Bulk 500/Pk pezzi 500
15778257 7.7 mL Sterile 3.2 mL 4000/Cs pezzi 4000
11367873 7.7 mL Sterile 3.2 mL Individually Wrapped, 500/pk pezzi 500
12394508 8.0 mL Non-sterile 4.6 mL Bulk 400/Pk pezzi 400
15327883 3.1 mL Non-sterile 2.2 mL Bulk 400/Pk pezzi 400
15317813 7.7 mL Sterile 3.5 mL Individually Wrapped 500/Pk pezzi 500
15327813 7.7 mL Sterile 3.5 mL 20/Bag, 25 Bags/Pk, 8 Pks/Cs. pezzi 500
10354470 8 ml Non-sterile 4.6 mL Bulk 400/Pk pezzi 400
15357813 8.6 mL Sterile 6.0 mL 20/Bag, 400/Pk pezzi 400
15252089 1.8 mL Non-sterile 0.9 mL Bulk 500/Pk pezzi 4000
15337883 7.5 mL Non-sterile 2.8 mL Bulk 400/Pk pezzi 400
15317863 1.8 mL Sterile 0.9 mL Individually Wrapped 500/Pk pezzi 500
15327863 1.8 mL Sterile 0.9 mL 20/Bag, 500/Pk pezzi 500
15357883 7.5 mL Sterile 2.8 mL Individually Wrapped 400/Pk pezzi 400
15367883 7.5 mL Sterile 2.8 mL 20/Bag, 500/Pk pezzi 500
15397883 4.9 mL Sterile 1.8 mL Individually Wrapped 500/Pk pezzi 500
15307893 4.9 mL Sterile 1.8 mL 20/Bag, 500/Pk pezzi 500
15337893 9.3 ml Non sterili 4.8 ml Sfuso 250/confezione pezzi 250
15347893 9.5 mL Sterile 6.2 mL Individually Wrapped 250/Pk pezzi 250
15357893 9.5 mL Sterile 6.2 mL 20/Bag, 400/Pk pezzi 400
15307883 1.05 mL Non-sterile 1.05 mL Bulk 500/Pk pezzi 500
15307873 0.6 mL Non-sterile 0.3 mL Bulk, 500/pk pezzi 500
15317883 3.1 mL Non-sterile 2.2 mL Bulk, 400/Pk. pezzi 400
15377883 4.9 mL Nonsterile 1.8 mL Bulk 500/Pack pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 11661839 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 202NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.45€
    23.60€ / pezzi 500
    Risparmia 3.85€
    14% Sconto
Se alle kampagner
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con queste pipette di trasferimento generiche, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di inserire un tappo.
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.2 mL
Descrizione Samco Transfer Pipets 7.7mL Non-Sterile
Diametro (sistema metrico) esterno 7.9 mm
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Tipo di imballaggio Bulk, 500/pk
Volume (sistema metrico) 7.7 mL
Lunghezza (sistema metrico) 15.6 cm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.