Learn More
- Home
- Products
- Pipet Products
- Transfer Pipets
- Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
Codice prodotto. 15307813| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Assorbimento lampadina (sistema metrico) | Tipo di imballaggio | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15307813 | 7.7 ml | Non-sterile | 3.2 ml | Bulk 500/Pk | pezzi 500 |
| 15337813 | 8.6 mL | Sterile | 6.0 mL | Individually Wrapped, 400/Pk | pezzi 400 |
| 15307913 | 5.5 mL | Non-sterile | 2.4 mL | Bulk 500/Pk | pezzi 500 |
| 11661839 | 7.7 ml | Non-sterile | 3.2 ml | Bulk, 500/pk | pezzi 500 |
| 15778257 | 7.7 ml | Sterile | 3.2 ml | 4000/Cs | pezzi 4000 |
| 11367873 | 7.7 ml | Sterile | 3.2 ml | Individually Wrapped, 500/pk | pezzi 500 |
| 12394508 | 8.0 mL | Non-sterile | 4.6 mL | Bulk 400/Pk | pezzi 400 |
| 15327883 | 3.1 mL | Non-sterile | 2.2 mL | Bulk 400/Pk | pezzi 400 |
| 15317813 | 7.7 ml | Sterile | 3.5 mL | Individually Wrapped 500/Pk | pezzi 500 |
| 15327813 | 7.7 ml | Sterile | 3.5 mL | 20/Bag, 25 Bags/Pk, 8 Pks/Cs. | pezzi 500 |
| 10354470 | 8 ml | Non-sterile | 4.6 mL | Bulk 400/Pk | pezzi 400 |
| 15357813 | 8.6 mL | Sterile | 6.0 mL | 20/Bag, 400/Pk | pezzi 400 |
| 15252089 | 1.8 mL | Non-sterile | 0.9 mL | Bulk 500/Pk | pezzi 4000 |
| 15337883 | 7.5 mL | Non-sterile | 2.8 mL | Bulk 400/Pk | pezzi 400 |
| 15317863 | 1.8 mL | Sterile | 0.9 mL | Individually Wrapped 500/Pk | pezzi 500 |
| 15327863 | 1.8 mL | Sterile | 0.9 mL | 20/Bag, 500/Pk | pezzi 500 |
| 15357883 | 7.5 mL | Sterile | 2.8 mL | Individually Wrapped 400/Pk | pezzi 400 |
| 15367883 | 7.5 mL | Sterile | 2.8 mL | 20/Bag, 500/Pk | pezzi 500 |
| 15397883 | 4.9 mL | Sterile | 1.8 mL | Individually Wrapped 500/Pk | pezzi 500 |
| 15307893 | 4.9 mL | Sterile | 1.8 mL | 20/Bag, 500/Pk | pezzi 500 |
| 15337893 | 9.3 ml | Non sterili | 4.8 ml | Sfuso 250/confezione | pezzi 250 |
| 15347893 | 9.5 mL | Sterile | 6.2 mL | Individually Wrapped 250/Pk | pezzi 250 |
| 15357893 | 9.5 mL | Sterile | 6.2 mL | 20/Bag, 400/Pk | pezzi 400 |
| 15307883 | 1.05 mL | Non-sterile | 1.05 mL | Bulk 500/Pk | pezzi 500 |
| 15307873 | 0.6 mL | Non-sterile | 0.3 mL | Bulk, 500/pk | pezzi 500 |
| 15317883 | 3.1 mL | Non-sterile | 2.2 mL | Bulk, 400/Pk. | pezzi 400 |
| 15377883 | 4.9 mL | Nonsterile | 1.8 mL | Bulk 500/Pack | pezzi 500 |
-
26.10€
23.60€ / pezzi 500
Risparmia 2.50€
9% Sconto
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27967" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 3.2 ml |
| Descrizione | General Purpose Transfer Pipettes, Standard Bulb, 7.7mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.9 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Gocce/mL | 21 |
| Graduato | No |
| Tipo di imballaggio | Bulk 500/Pk |
| Volume (sistema metrico) | 7.7 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.6 cm |
| Tipo | General Purpose Transfer Pipet |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |