Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15347893
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 ml
8.0 mL
8 ml
8.6 mL
9.3 ml
9.5 mL
Sterilità:
Non sterili
Non-sterile
Nonsterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 ml
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
4.8 ml
6.2 mL
Tipo di imballaggio:
20/Bag, 25 Bags/Pk, 8 Pks/Cs.
20/Bag, 400/Pk
20/Bag, 500/Pk
4000/Cs
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pack
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individually Wrapped 250/Pk
Individually Wrapped 400/Pk
Individually Wrapped 500/Pk
Individually Wrapped, 400/Pk
Individually Wrapped, 500/pk
Sfuso 250/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 15347893
Marca: Thermo Scientific™ 6911S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con queste pipette di trasferimento generiche, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di inserire un tappo.
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 6.2 mL
Descrizione General Purpose, 62μL Large Aperature Pipette
Diametro (sistema metrico) esterno 6.1 mm
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Gocce/mL 20
Graduato No
Tipo di imballaggio Individually Wrapped 250/Pk
Volume (sistema metrico) 9.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 13.7 cm
Tipo General Purpose Transfer Pipet
Monouso Single-use
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.