Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
Descripción
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Put an end to matching rubber bulb with glass pipette. Since entire unit is disposable, these pipettes prevent cross-contamination to samples and reduce airborne contamination to personnel. Molded in one piece from see-through low-density polyethylene.
- Capacity: approximately 5 mL
- Delivers 24 to 26 drops/mL
- Unbreakable all-in-one pipettes eliminate the hazards of broken glass and exposure to infectious materials
- Inert to biological fluids and most acids
- Work well anywhere there is a need for quick, safe transfer of fluids
- One squeeze draws from 2.0 to 3.3 mL (depending on size used)
- All deliver repeatable drop sizes
- Can be sealed and refrigerated for sample storage (seal with Cat. No. 02-678 Hemato-Seal™ Tube Sealant)
Especificaciones
Especificaciones
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 1.8 mL |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Nonsterile |
| Gocce/mL | 23 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Research |
| Graduato | No |
| Quantità | 500/Pk. |
| Tipo di imballaggio | Bulk 500/Pack |
| Volume (sistema metrico) | 4.9 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.4 cm |
| Mostrar más |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.