Learn More
WTW™ Sample Bottle SB VT 900
Codice prodotto. 16418743
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
VisoTurb Turbidity Sensor
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16418743 VisoTurb Turbidity Sensor Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418743 Fornitore WTW™ N. del fornitore 600704
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Sample bottle for use with the WTW™ IDS turbidity sensor.
  • Sample bottle for the VisoTurb™ turbidity sensor
  • Accesssory for the IDS MultiLine™ meters
  • Capacity 500mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) VisoTurb Turbidity Sensor
Descrizione Sample bottle, 500 mL