Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Sample Cell: 1 in. Square Glass 10 mL matched
Codice prodotto. 10784101
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2/Pk.
8/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10784101 2/Pk. -
16384348 8/Pk. pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10784101 Fornitore Hach Pacific Pty Ltd N. del fornitore 2495402
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Comes as a matched set.
Comes as a matched set.
  • Use in Combination with Hach Spectrophotometers
Specifications:
  • Footnote: Can be used with DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 or DR 2700 Spectrophotometers.
  • Material: Glass
  • Optical Path Length: 1 inch square
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Glass
Lunghezza del percorso 1 in.2
Quantità 2/Pk.
Dimensione campione 10 mL