Learn More
Kartell SpA Sample Cups
Codice prodotto. 10021111
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10021111 1.5 mL pezzi 12000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10021111 Fornitore Kartell SpA N. del fornitore 02503004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    204.93€ / pezzi 12000
    Risparmia 12.07€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Polystyrene sample cups
  • Sample cup for Technicon™ and Konelab™ analyzers
  • Polystyrene
  • 1.5 mL capacity
Specifica
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Product Type Sample Cup
Capacità (sistema imperiale) 0.51 oz.
Materiale Polystyrene
Monouso Single-use
Senza lattice Yes