Learn More
Spex CertiPrep™ Sample Prep Nesting Tray Set
Codice prodotto. 15136705 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Nesting Tray Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
15136705 Nesting Tray Set Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15136705 Fornitore Spex CertiPrep™ N. del fornitore 2189T
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Trays keep the samples secure during the grinding process
A set of three nesting tray plates that allows titre plates to be securely held and stacked vertically on the 2189 adjustable clamp as used with the SPEX SamplePrep GenoGrinder 2010 homogeniser.
  • Nesting tray plates hold up to six deep-well titre plates securely vertically in the 2189 adjustable clamp
  • Trays keep the samples secure during the grinding process
  • Set comprises two nesting mid-trays and one bottom tray
Specifica
Product Type Nesting Tray Set
Quantità 1 Pk.