Learn More
Velp Scientifica™ Rack per campioni
Codice prodotto. 15379614 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DK20, DKL20
DKL 20
DKL12
DKL12, 400 ml test tubes
DKL8
Digestori DK 20 e DKL 20
Digestori DK 42/26 e DKL 42/26
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15379614 DKL 20 Pezzo
11795654 Digestori DK 20 e DKL 20 Pezzo
15309614 DK20, DKL20 Pezzo
11775654 DKL12 Pezzo
13487659 DKL12, 400 ml test tubes Pezzo
11715664 Digestori DK 42/26 e DKL 42/26 Pezzo
11735654 DKL8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15379614 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000246
In stock
Facilitates nitrogen analysis and protein determination. Velp Scientifica™ Sample Racks for Digestion Units are for use with Velp Scientifica™ Kjeldahl Digestion Units.
  • Available with or without heat shields
  • Available to fit a number of tube sizes and counts
Specifica
Product Type Sample Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) DKL 20