Learn More
- Home
- Products
- Baths
- Bath Accessories
- Thermo Scientific™ Sample Racks for Precision™ Water Baths
Thermo Scientific™ Sample Racks for Precision™ Water Baths
Codice prodotto. 15305907 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
0.5 mL Microfuge Rack
1.5 mL Microfuge Rack
Petri Dish Rack
Tube Rack
Materiale:
Acetal Plastic
Stainless Steel
Colore:
Gray
Red
White
Dimensioni (L x P):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24 x 30 mm
24.8 x 22.2 cm
25.4 x 21.6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
| Codice prodotto. | Tipo | Materiale | Colore | Dimensioni (L x P) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15305907 | Tube Rack | Acetal Plastic | White | 36 x 13 mm | Pezzo |
| 15395897 | Tube Rack | Stainless Steel | Gray | 25.4 x 21.6 cm | Pezzo |
| 15385897 | Petri Dish Rack | Stainless Steel | Gray | 24.8 x 22.2 cm | Pezzo |
| 15305917 | 0.5 mL Microfuge Rack | Stainless Steel | Gray | 127 x 101 mm | Pezzo |
| 15315917 | 1.5 mL Microfuge Rack | Stainless Steel | Gray | 127 x 101 mm | Pezzo |
| 15355907 | Tube Rack | Acetal Plastic | Red | 72 x 13 mm | Pezzo |
| 15365907 | Tube Rack | Acetal Plastic | Red | 72 x 16 mm | Pezzo |
| 15375907 | Tube Rack | Acetal Plastic | Red | 40 x 20 mm | Pezzo |
| 15385907 | Tube Rack | Acetal Plastic | Red | 40 x 25 mm | Pezzo |
| 15395907 | Tube Rack | Acetal Plastic | Red | 24 x 30 mm | Pezzo |
| 15315907 | Tube Rack | Acetal Plastic | White | 36 x 16 mm | Pezzo |
| 15325907 | Tube Rack | Acetal Plastic | White | 20 x 20 mm | Pezzo |
| 15345907 | Tube Rack | Acetal Plastic | White | 9 x 30 mm | Pezzo |
| 15335907 | Tube Rack | Acetal Plastic | White | 16 x 25 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15305907
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
59720013TC
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
58.45€
52.90€ / pezzi 1
Risparmia 5.55€
9% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Keep your samples in place with racks for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Stainless-Steel Petri Dish Rack
- Measures 9.75 x 8.75 x 6.25 in. (24.8 x 22.2 x 15.9cm)
- Holds 80 x 50mm or 30 x 90mm Petri dishes
Stainless-Steel Test Tube Rack
- Measures 10 x 8.5 x 5.5 in. (25.4 x 21.6 x 14cm)
- Openings are 1in. (2.5cm) square
- Holds 50 test tubes up to 25mm from 97 to 150mm high
Microcentrifuge Test Tube Racks
- Requires Clip Fastener
- Measures 127 x 101 x 39mm (5 x 4 x 1.5 in.)
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Precision General Purpose, Circulating, and Coliform Water Baths |
| Tipo | Tube Rack |
| Materiale | Acetal Plastic |
| Dimensioni (L x P) | 36 x 13 mm |