Learn More
Kartell™ Sample Tube
Codice prodotto. 10316111
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10316111
Marca: Kartell™ 0167100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For sample preparation, centrifugation, and for Autosampler racks
  • Calibrated ring-mark at 10mL
  • Screw cap (PFA) GL 25
  • Material: PFA
  • Specifica
    Materiale chiusura PFA
    Capacità (sistema metrico) 15 mL
    Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
    Materiale Plastic
    Diametro (sistema metrico) 22 mm
    Tipo di chiusura Screw Cap