Learn More
Cole-Parmer™ Sampler Cleaning Brush
Codice prodotto. 15372694 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15372694 6 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15372694 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0546578
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Keep your Sludge Judge Samplers working properly with this Sampler Cleaning Brush.
  • Sludge Judge Sampler Cleaning Brush.
  • Science-lab-supplies.
  • Made in the United States.
Specifica
Product Type Cleaning Brush
Materiale delle setole Polyester
Materiale maniglia Galvanized Steel
Tipo di maniglia Twisted Wire
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sludge Judge Samplers
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 mm