Descrizione
- For use with samplers
Specifica
Specifica
| Product Type | Transport Case |
| Colore | Black |
| Dimensioni (L x P x A) | 123 x 25 x 11 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Samplers |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1230 mm |
| Peso (sistema metrico) | 0.8 kg |