Learn More
Buerkle™ Samplers Transport Case
Codice prodotto. 10522743 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
124 x 27.5 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10522743 265 x 225 x 50 mm Pezzo
10474982 124 x 27.5 x 11 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522743 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 36000021
In stock
Buerkle™ Samplers Transport Case can be used for Buerkle™ Samplers.
  • Durable plastic case with foam padding
  • Secure closure and carrying handle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Transport Case
Colore Black
Materiale Polypropylene, Polyurethane Foam
Dimensioni (L x P x A) 265 x 225 x 50 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Samplers
Altezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 1.77 in.
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Altezza (sistema metrico) interno 45 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.43 in.
Lunghezza sistema imperiale) interno 10.16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 265 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 258 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.86 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 7.01 in.
Larghezza (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 178 mm