Learn More
Buerkle™ Becher di campionamento
Codice prodotto. 10451183
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10451183 2000 ml Pezzo
10383771 600 ml Pezzo
10140141 1000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10451183 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53540200
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per raccogliere i liquidi per il campionamento utilizzando il becher combinato e il manico lungo. I becher di campionamento Buerkle™ sono disponibili per trattamenti di laboratorio, industriali e delle acque.
  • Polypropylene
  • For industry and water treatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Becher
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 67.63 oz.
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Stile Angolare
Da utilizzare con (applicazione) Per l'industria e il trattamento delle acque