Learn More
Masterflex™ Flacone di campionamento
Codice prodotto. 13286950 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13286950 500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13286950 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 9564404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    115.68€ / pezzi 1
    Risparmia 25.32€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Transfer, sample and store biopharmaceutical products and reagents in applications from research to process with these sample bottles. Cole-Parmer™ Sterilized Sampling Bottle Assemblies are pre-sterilized by gamma irradiation.
Secure, single-piece cap/tubing assembly eliminates contamination and product loss due to loose connections.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Da utilizzare con (applicazione) Trasferimento, campionamento e conservazione sicuri di prodotti biofarmaceutici e reagenti in diverse applicazioni, dal campo della ricerca alla lavorazione.
Materiale Plastica
Closure Included Sì
Rivestimento interno chiusura Fodera senza cuciture