Learn More
Beskrivelse
- Natural red rubber
- Sturdy, re-usable and easy to use
- Pipette filler
Tekniske data
Tekniske data
| Descrizione | Rubber Bulb Pipette Filler |
| Colore | Red |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 60 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass pipettes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.25 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 82.55 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?