Learn More
BRAND™ Sampling Dipper
Codice prodotto. 10293341 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10293341 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10293341 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 90462
Spedizione stimata: 01-12-2026
Sampling Dipper equipped with a reinforced rim and spout.
  • With reinforced rim and spout
  • PTFE handle with steel core
  • Optional extension rod for increased handle length
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dipper
Materiale PTFE
Include Spout
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Larghezza (sistema metrico) 105 mm