Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Inserts for Novartos Uno
Buerkle™ V4A Stainless Steel Inserts for Novartos Uno permit the withdrawal of a double sample without having to insert the lance repeatedly into the bulk material.
142.00€ - 230.00€
Specifica
Product Type | Insert |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (V4A) |
Autoclavabile | Si |
Descrizione | Equipment for Novartos Uno sampler |
Certificazione/Conformità | FDA |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11941571
|
Buerkle™
5358-0100 |
0 mL |
142.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10614525
|
Buerkle™
5358-0105 |
0.5 mL |
165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10550855
|
Buerkle™
5358-0110 |
1 mL |
165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10040274
|
Buerkle™
5358-0115 |
1.5 mL |
230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10570855
|
Buerkle™
5358-0120 |
2 mL |
165.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10733985
|
Buerkle™
5358-0125 |
2.5 mL |
230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10743985
|
Buerkle™
5358-0130 |
3 mL |
165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10674715
|
Buerkle™
5358-0135 |
3.5 mL |
230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15336287
|
Buerkle™
5358-0140 |
4 mL |
165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Stainless steel AISI 316L
- Fit precisely
- Can easily be replaced
- Available in volumes from 0 to 4.0mL
Specifica
Insert | |
Si | |
FDA |
Stainless Steel (V4A) | |
Equipment for Novartos Uno sampler |