Learn More
Thermo Scientific™ Sampling Manifold Accessory for HyPerforma™ Single-Use Bioreactors, with Luer locks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 31940829 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50/100 mL
Quantità:
1 Ea.
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
pezzi 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
31940829 50/100 mL 10/Pk. pezzi 60
17889756 50/100 mL 1 Ea. pezzi 10
30040085 50/100 mL 1 Ea. pezzi 5
17809766 50/100 mL 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31940829 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SH31263.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
The Sterile Sampling Manifold is an accessory for the HyPerforma Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
The Sterile Sampling Manifold is an accessory for the HyPerforma Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50/100 mL
Quantità 10/Pk.
Tubing Style C-Flex