Learn More
Sampling manifold accessory for HyPerforma™ Single-Use Bioreactors, Single pack - includes Luer Locks
Codice prodotto. 17908201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 manifold/single-pack
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17908201 1 manifold/single-pack pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 17908201 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor SH30845.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    509.55€ / pezzi 5
    Risparmia 110.45€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Sterile Sampling Manifold with Luer Locks (single-pack) is an accessory for the Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
The Sterile Sampling Manifold with Luer Locks (single-pack) is an accessory for the Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantità 1 manifold/single-pack
Linea di prodotti HyPerforma
Da utilizzare con (apparecchiatura) Single-Use Bioreactor
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.