missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAMSN1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18482099 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18482099 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18482099 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299550R

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

SAMSN1 Polyclonal antibody specifically detects SAMSN1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene SAMSN1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 550
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene HACS1gene with homology to KIAA0790 protein10NASH1, Hematopoietic adaptor containing SH3 and SAM domains 1, SAM and SH3 domain containing 1, SAM and SH3 domain containing 2, SAM domain, SH3 domain and nuclear localisation signals, 1, SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1, SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals protein 1, SAM domain-containing protein SAMSN-1, SH3D6B, SH3-SAM adaptor protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Mouse SAMSN1.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 64092
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.