Learn More
Vitlab™ Attacco multiuso in SAN
Codice prodotto. 10393091
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10393091 4000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10393091 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 36491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.65€
    24.66€ / pezzi 1
    Risparmia 5.99€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes fitted lid. Vitlab™ SAN Multi-purpose container is ideal for dust-proof storage of small components, instruments and utensils.
  • Crystal clear color
  • With fitted lid 
  • Planar bottom inside
  • Reinforced outside edge for stable placement
  • Ideal for dust-proof storage of small components, instruments and utensils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4000 ml
Tipo di chiusura Lid
Colore Trasparente
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Per lo stoccaggio al riparo dalla polvere di componenti, strumenti e utensili di piccole dimensioni
Product Type Contenitore multifunzione
Quantità 1 ciascuno
Stile Rinforzato
Dimensioni (L x P x A) 340 x 230 x 94 mm
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema metrico) 94 mm