Learn More
Vitlab™ SAN Collection Pitchers
Codice prodotto. 15223059
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15223059 2000 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15223059 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 97891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    103.86€ / pezzi 6
    Risparmia 5.14€
    4% Sconto
In stock
Styrene Acrylonitrile Resin (SAN) construction. Vitlab™ SAN Beakers include easy-grip handle and white PC lid.
  • Raised scale allows for easy assessment of liquid
  • Includes stable, easy-grip handle and white PC lid.
  • 2000mL capacity
  • Diameter: 150mm
  • Height: 220mm
  • SAN construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduated Yes
Materiale SAN
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno 150 mm
Graduazioni 20 mL
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Include White PC lid
N. per confezione 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 2000 mL