Learn More
Brand™ Indicatore di flusso SAN
Codice prodotto. 15794027 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
88 x 17 x 40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15794027 88 x 17 x 40 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15794027 Fornitore Brand™ N. del fornitore 134080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    124.50€ / pezzi 5
    Risparmia 4.50€
    3% Sconto
In stock
Raffreddamento ottimale del flusso d'acqua durante la distillazione. L'indicatore di flusso BRAND™ SAN abbatte i costi operativi riducendo il consumo di acqua.
In acrilonitrile-stirene (SAN) trasparente. Raffreddamento ottimale del flusso d'acqua durante la distillazione. Contribuisce ad abbattere i costi operativi riducendo il consumo di acqua.
  • Pressione di esercizio max: 2 bar
  • Temperatura di esercizio per SAN: max 30 °C
  • Per tubi con diametro interno da 6 a 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubing with 6 to 11 mm I.D.
Tipo Indicatore di flusso
Da utilizzare con (applicazione) Questo utile dispositivo ottimizza il raffreddamento del flusso d'acqua durante la distillazione
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Lunghezza (sistema metrico) 88 mm
Larghezza (sistema metrico) 17 mm
Dimensioni (L x P x A) 88 x 17 x 40 mm