Learn More
Sancycline, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489837
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16489837
Marca: Medchem Express HY17466
MedChemExpress Sancycline is a rare semi-synthetic tetracycline prepared by hydrogenolysis of the chloro and benzylic hydroxy moieties of Declomycin.
Sancycline is a rare semi-synthetic tetracycline prepared by hydrogenolysis of the chloro and benzylic hydroxy moieties of Declomycin.
Specifica
Materiale o nome chimico Sancycline
CAS 808-26-4
Colore Earth Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22N2O7
Quantità 5 mg
Sinonimo Bonomycin 6-Demethyl-6-deoxytetracycline
Informazioni di solubilità DMSO : 8.33 mg/mL (20.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])CC4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N
Molecular Weight (g/mol) 414.41
Peso formulazione 414.41
Percent Purity 99.12%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.