Learn More
Gestigkeit Harry Sand baths with Performance Control and Thermostatic Controller
Codice prodotto. 10181201
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Power and Thermostatic
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di unità di controllo unitSize
10181201 Power and Thermostatic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10181201 Fornitore Gestigkeit Harry N. del fornitore ST92400
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed for continuous performance.
  • Robust
  • Durable
  • Free from distortion
  • Can be used in non-stop operation
  • aluminum alloy hotplate
Specifica
Tipo di unità di controllo Power and Thermostatic
Gamma di temperatura 50°C to 300°C
Materiale Aluminum Alloy Hotplate
Dimensioni (L x P) 592 x 442 mm
Peso (sistema metrico) 28 kg
Tensione 3 x 400, N+PE
Wattage 4000 w