Learn More
Sand, Extra Pure, SLR, Ottawa, 20-30 Mesh, Fisher Chemical™
66.98 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Descrizione
Sand, Extra Pure, SLR, Ottawa, 20-30 Mesh
Specifica
Punti di ebollizione | 2230°C |
Punto di fusione | 1610°C |
Colore | Beige |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 3 kg |
Peso formulazione | 60.08g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |