Learn More
Sand, pure, 40-100 mesh
Codice prodotto. 10692423 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10692423 1 kg Flacone in plastica 1kg
10267003 250 g Flacone in plastica 250g
10602433 5 kg Flacone in plastica 5kg
15224714 25 kg Fiber Drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10692423 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370940010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2230.0°C
Materiale o nome chimico Sand
Punto di fusione 1610.0°C
Nota nome 40 to 100 Mesh
Colore Beige to Gray
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare SiO2
Indice di Merck 13,8567
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
IUPAC Name silanedione
Peso formulazione 60.08
Grado Pure