Learn More
Sand, Pure, Silver, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10529770 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
3kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10529770 3 kg Recipiente per polveri in plastica 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10529770 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/0370/63
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Punti di ebollizione 2230°C
Punto di fusione 1610°C
CAS 14808-60-7
Colore Beige
Forma fisica Solido
Quantità 3 kg
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name dioxosilane
Molecular Weight (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Peso formulazione 60.08g/mol